4-Cyanobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Formylbenzonitrile
C0443-25G C0443-5G
TCIAC0443-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAC0443-25G TCIAC0443-5G
4-Cyanobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
4-Cyanobenzaldéhyde
Formule: C₈H₅NO
MW: 131,13 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Point de fusion: 100…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003376
Numéro CAS: 105-07-7
EINECS: 203-267-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3250afff6039a43ab4d6c49711d09e214d38cafb&vid=3250afff6039a43ab4d6c49711d09e214d38cafb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 104.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité