Isonicotinonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Pyridinecarbonitrile, Pyridine-4-carbonitrile, 4-Cyanopyridine
C0457-25G C0457-500G C0457-100G
TCIAC0457-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0457-25G TCIAC0457-500G TCIAC0457-100G
Isonicotinonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Isonicotinonitrile
Formule: C₆H₄N₂
MW: 104,11 g/mol
Point d'ébullition: 198°C
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006417
Numéro CAS: 100-48-1
EINECS: 202-856-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76c7e8875629ff891fd8d734771e105e0e3b047c&vid=76c7e8875629ff891fd8d734771e105e0e3b047c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité