Acide 4-acétylbenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Acetylbenzoic Acid, 4'-Acetophenonecarboxylic acid
A1024-1G A1024-5G
TCIAA1024-1GEA 22 EUR InStock
TCIAA1024-1G TCIAA1024-5G
Acide 4-acétylbenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Acetylbenzoic acid
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00002561
Numéro CAS: 586-89-0
EINECS: 209-588-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff8855a2a96113fd2c4802b022cde862601694ff&vid=ff8855a2a96113fd2c4802b022cde862601694ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 208.0 to 212.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité