Acide 4-fluoro-o-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAF0559-25GEA 325 EUR InStock
TCIAF0559-25G TCIAF0559-5G
Acide 4-fluoro-o-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-fluoro-o-toluique
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD04115880
Numéro CAS: 321-21-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/22/28969122.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité