Acide 4-fluoro-m-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAF0560-5GEA 78.1 EUR InStock
TCIAF0560-5G
Acide 4-fluoro-m-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-fluoro-m-toluique
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631424
Numéro CAS: 403-15-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/23/28969123.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité