4-Fluorobenzamide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
F0279-25G F0279-5G
TCIAF0279-25GEA 118 EUR InStock
TCIAF0279-25G TCIAF0279-5G
4-Fluorobenzamide ≥98.0% (sur base azote total)
4-Fluorobenzamide
Formule: C₇H₆FNO
Point d'ébullition: 287 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155 °C
Densité: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007992
Numéro CAS: 824-75-9
EINECS: 212-535-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4780cb9a917bec9c2dfb6157fa68158e4d3f51d&vid=a4780cb9a917bec9c2dfb6157fa68158e4d3f51d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 157.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité