Chlorure de 4-fluorobenzoyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAF0213-500GEA 239 EUR InStock
TCIAF0213-500G TCIAF0213-100G TCIAF0213-25G
Chlorure de 4-fluorobenzoyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de 4-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Point d'ébullition: 193°C
Point de fusion: 9 °C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00000684
Numéro CAS: 403-43-0
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/19/28968819.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité