Chlorure de 4-heptylbenzoyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
H0792-25G H0792-5G
TCIAH0792-25GEA 720 EUR InStock
TCIAH0792-25G TCIAH0792-5G
Chlorure de 4-heptylbenzoyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de 4-heptylbenzoyle
Formule: C₁₄H₁₉ClO
MW: 238,76 g/mol
Point d'ébullition: 196°C
Densité: 1,002 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000702
Numéro CAS: 50606-96-7
EINECS: 256-648-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9f0c2cacf780cfb1b67b1aaac1ed9614d7c5876&vid=a9f0c2cacf780cfb1b67b1aaac1ed9614d7c5876&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité