3-Méthyl-2-butène-1-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methyl-2-buten-4-ol
M0714-25ML M0714-500ML M0714-100ML
TCIAM0714-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0714-25ML TCIAM0714-500ML TCIAM0714-100ML
3-Méthyl-2-butène-1-ol ≥98.0% (par GC)
3-Méthyl-2-butène-1-ol
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: –86 °C
Densité: 0,848 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 53°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002916
Numéro CAS: 556-82-1
EINECS: 209-141-4
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f349b9e9b4ca9ed0b3ab1a8379163bd16de3ade2&vid=f349b9e9b4ca9ed0b3ab1a8379163bd16de3ade2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité