4-Hydroxycoumarine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0235-25G H0235-250G
TCIAH0235-25GEA 33 EUR InStock
TCIAH0235-25G TCIAH0235-250G
4-Hydroxycoumarine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Hydroxycoumarine
Formule: C₉H₆O₃
Point d'ébullition: 349 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 211…214 °C
Numéro MDL: MFCD00006856
Numéro CAS: 1076-38-6
EINECS: 214-060-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5490e98159eff61d23de7b3934a8165cef299d34&vid=5490e98159eff61d23de7b3934a8165cef299d34&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité