4-Pyridone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAH0332-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAH0332-25G
4-Pyridone ≥99.0% (par GC)
4-Pyridone
Formule: C₅H₅NO
MW: 95,1 g/mol
Point de fusion: 146…148 °C
Numéro MDL: MFCD00040458
Numéro CAS: 626-64-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/73/28970373.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 153.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité