Acide indole-4-carboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0722-1G I0722-5G
TCIAI0722-1GEA 92.4 EUR InStock
TCIAI0722-1G TCIAI0722-5G
Acide indole-4-carboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide indole-4-carboxylique
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009739
Numéro CAS: 2124-55-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f24d18788e0a7937c9d149bf5c86258792b74a1&vid=4f24d18788e0a7937c9d149bf5c86258792b74a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 209.0 to 213.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité