Chlorure de 4-iodobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: p-Iodobenzoyl chloride
I0508-25G I0508-5G
TCIAI0508-25GEA 169 EUR InStock
TCIAI0508-25G TCIAI0508-5G
Chlorure de 4-iodobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 4-iodobenzoyle
Formule: C₇H₄ClIO
MW: 266,47 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Point de fusion: 63…65 °C
Numéro MDL: MFCD00001058
Numéro CAS: 1711-02-0
EINECS: 216-974-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7618a56308f9bedde138b687d1c55e5d49867192&vid=7618a56308f9bedde138b687d1c55e5d49867192&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité