4-Méthyl-1-pentanol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0775-10ML M0775-25ML
TCIAM0775-10MLEA 102 EUR InStock
TCIAM0775-10ML TCIAM0775-25ML
4-Méthyl-1-pentanol ≥99.0% (par GC)
4-Méthyl-1-pentanol
Formule: C₆H₁₄O
Point d'ébullition: 152°C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002962
Numéro CAS: 626-89-1
EINECS: 210-969-3
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dec76bd2644fb6e330ce16bd5dc3d9491c2ed70&vid=1dec76bd2644fb6e330ce16bd5dc3d9491c2ed70&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité