4-Méthylpipéridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
P0445-25ML P0445-500ML
TCIAP0445-25MLEA 33 EUR InStock
TCIAP0445-25ML TCIAP0445-500ML
4-Méthylpipéridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Méthylpipéridine
Formule: C₆H₁₃N
Point d'ébullition: 127°C
Point de fusion: –4 °C
Densité: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 9°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006005
Numéro CAS: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21546175ebbda609cc97781cfc54b275f6212549&vid=21546175ebbda609cc97781cfc54b275f6212549&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité