Chlorure de toluène-p-sulfonyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0272-25G T0272-500G
TCIAT0272-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAT0272-25G TCIAT0272-500G
Chlorure de toluène-p-sulfonyle ≥99.0% (par GC)
Chlorure de toluène-p-sulfonyle
Formule: C₇H₇ClO₂S
MW: 190,65 g/mol
Point d'ébullition: 146°C
Point de fusion: 67 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007450
Numéro CAS: 98-59-9
EINECS: 202-684-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,09534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7fec69b58306b376f4f4ba40d46deabe56fa9381&vid=7fec69b58306b376f4f4ba40d46deabe56fa9381&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité