4-Méthylimidazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0636-25G M0636-500G M0636-100G
TCIAM0636-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAM0636-25G TCIAM0636-500G TCIAM0636-100G
4-Méthylimidazole ≥98.0% (par GC)
4-Méthylimidazole
Formule: C₄H₆N₂
Point d'ébullition: 263°C
Densité: 1,0416 g/cm³ (14.3 °C)
Numéro MDL: MFCD00005201
Numéro CAS: 822-36-6
EINECS: 212-497-3
ONU: 3263
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4329e38c72e5243831bf2d392af9be3f92504d07&vid=4329e38c72e5243831bf2d392af9be3f92504d07&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité