Chlorure de 4-nitrobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: p-Nitrobenzoyl chloride
N0176-25G N0176-500G
TCIAN0176-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAN0176-25G TCIAN0176-500G
Chlorure de 4-nitrobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 4-nitrobenzoyle
Formule: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Point de fusion: 97…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007345
Numéro CAS: 122-04-3
EINECS: 204-517-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,06589
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e336ee685243ead2a12eb2041ec21c6bae13877&vid=5e336ee685243ead2a12eb2041ec21c6bae13877&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 75.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité