Acide 4-phénylbutyrique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Phenylbutanoic acid
P0643-25G P0643-250G
TCIAP0643-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAP0643-25G TCIAP0643-250G
Acide 4-phénylbutyrique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-phénylbutyrique
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Point de fusion: 48…51 °C
Numéro MDL: MFCD00004403
Numéro CAS: 1821-12-1
EINECS: 217-341-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d593e3c252db6e92e8166d558ca31ae679f03a15&vid=d593e3c252db6e92e8166d558ca31ae679f03a15&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité