4-Phénylimidazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Phenyl-1H-imidazole
P0877-25G P0877-5G
TCIAP0877-25GEA 270 EUR InStock
TCIAP0877-25G TCIAP0877-5G
4-Phénylimidazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Phénylimidazole
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Point d'ébullition: 182 - 184 °C (1 -rr)
Point de fusion: 144…146 °C
Numéro MDL: MFCD00005197
Numéro CAS: 670-95-1
EINECS: 211-580-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5de462cab8f5c46416e6171daf96125534d7af5f&vid=5de462cab8f5c46416e6171daf96125534d7af5f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité