4-Propylpyridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0669-25ML P0669-5ML
TCIAP0669-25MLEA 115 EUR InStock
TCIAP0669-25ML TCIAP0669-5ML
4-Propylpyridine ≥97.0% (par GC)
4-Propylpyridine
Formule: C₈H₁₁N
Point d'ébullition: 190°C
Point de fusion: 4 °C
Densité: 0,925 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00014639
Numéro CAS: 1122-81-2
EINECS: 214-360-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ee9a412cfd882b2933efd483730e9cb5135aa00&vid=1ee9a412cfd882b2933efd483730e9cb5135aa00&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité