Acide isonicotinique ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0207-25G I0207-500G
TCIAI0207-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0207-25G TCIAI0207-500G
Acide isonicotinique ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide isonicotinique
Formule: C₆H₅NO₂
Point d'ébullition: 396 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 315°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006429
Numéro CAS: 55-22-1
EINECS: 200-228-2
Merck Index: 14,05187
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d3a1153ec3f01fec0c4c009a47f21ccd7f26c28&vid=9d3a1153ec3f01fec0c4c009a47f21ccd7f26c28&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité