5-Amino-1-pentanol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Amino-1-pentanol
A0875-25G A0875-250G
TCIAA0875-25GEA 101 EUR InStock
TCIAA0875-25G TCIAA0875-250G
5-Amino-1-pentanol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
5-Amino-1-pentanol
Formule: C₅H₁₃NO
MW: 103,16 g/mol
Point d'ébullition: 222°C
Point de fusion: 36 °C
Densité: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008237
Numéro CAS: 2508-29-4
EINECS: 219-718-2
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e9b7264d61735de26d7d08be7ce88850c1010ac&vid=2e9b7264d61735de26d7d08be7ce88850c1010ac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité