5-Bromoindole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1738-25G B1738-5G
TCIAB1738-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAB1738-25G TCIAB1738-5G
5-Bromoindole ≥99.0% (par GC)
5-Bromoindole
Formule: C₈H₆BrN
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005670
Numéro CAS: 10075-50-0
EINECS: 233-208-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33e24d29fe7a7a517493e21ae2da4845393cf6a2&vid=33e24d29fe7a7a517493e21ae2da4845393cf6a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité