Acide 5-bromovalérique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Bromopentanoic acid
B1169-10G B1169-25G
TCIAB1169-10GEA 19.8 EUR InStock
TCIAB1169-10G TCIAB1169-25G
Acide 5-bromovalérique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 5-bromovalérique
Formule: BrH₂C(CH₂)₃COOH
MW: 181,03 g/mol
Point d'ébullition: 152°C
Point de fusion: 38…40 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004414
Numéro CAS: 2067-33-6
EINECS: 218-185-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a792ed3bc2f12df6a22f4debf778570ea194191f&vid=a792ed3bc2f12df6a22f4debf778570ea194191f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité