5-Chloro-1-pentyne ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C1522-25ML C1522-5ML
TCIAC1522-25MLEA 184 EUR InStock
TCIAC1522-25ML TCIAC1522-5ML
5-Chloro-1-pentyne ≥96.0% (par GC)
5-Chloro-1-pentyne
Formule: C₅H₇Cl
MW: 102,56 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Densité: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 15°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00001014
Numéro CAS: 14267-92-6
EINECS: 238-159-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc04264b4e710d457b33d5e008064043677215a0&vid=dc04264b4e710d457b33d5e008064043677215a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité