Indole-5-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1491-1G C1491-25G C1491-5G
TCIAC1491-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAC1491-1G TCIAC1491-25G TCIAC1491-5G
Indole-5-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
Indole-5-carbonitrile
Formule: C₉H₆N₂
MW: 142,16 g/mol
Point de fusion: 106…108 °C
Numéro MDL: MFCD00005669
Numéro CAS: 15861-24-2
EINECS: 239-986-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ac0ffd70e1f00e70589b1ceca8207b8b5c38c36&vid=3ac0ffd70e1f00e70589b1ceca8207b8b5c38c36&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 108.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité