5-Fluoroindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-1H-indole
F0369-1G F0369-5G
TCIAF0369-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAF0369-1G TCIAF0369-5G
5-Fluoroindole ≥98.0% (par GC)
5-Fluoroindole
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point de fusion: 46 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005671
Numéro CAS: 399-52-0
EINECS: 206-917-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f55af34532e09d88fd6d7fd1b300de2e05f24b9e&vid=f55af34532e09d88fd6d7fd1b300de2e05f24b9e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 49.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité