Acide 5-hexynoïque ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
H0882-25G H0882-5G
TCIAH0882-25GEA 306 EUR InStock
TCIAH0882-25G TCIAH0882-5G
Acide 5-hexynoïque ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 5-hexynoïque
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Point d'ébullition: 124°C
Point de fusion: 41 °C
Densité: 1,0372 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00066346
Numéro CAS: 53293-00-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fedb1284951b43397b5539bd448dc62a7dcdb644&vid=fedb1284951b43397b5539bd448dc62a7dcdb644&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité