4-Pentène-1-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pent-4-en-1-ol, 1-Penten-5-ol, 4-Penten-1-ol
P1243-25ML P1243-250ML
TCIAP1243-25MLEA 134 EUR InStock
TCIAP1243-25ML TCIAP1243-250ML
4-Pentène-1-ol ≥98.0% (par GC)
4-Pentène-1-ol
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Densité: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002975
Numéro CAS: 821-09-0
EINECS: 212-473-2
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bea2bd07149f3d908849301d4608d42d0c377da&vid=0bea2bd07149f3d908849301d4608d42d0c377da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité