4-Pentyne-1-ol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Pentyn-5-ol
P0817-25ML P0817-5ML
TCIAP0817-25MLEA 137 EUR InStock
TCIAP0817-25ML TCIAP0817-5ML
4-Pentyne-1-ol ≥96.0% (par GC)
4-Pentyne-1-ol
Formule: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Densité: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 62°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002974
Numéro CAS: 5390-04-5
EINECS: 226-383-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc1f60fd28668ee3134a980190cd6b6282952066&vid=dc1f60fd28668ee3134a980190cd6b6282952066&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité