Acide indole-5-carboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0029-1G I0029-5G
TCIAI0029-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAI0029-1G TCIAI0029-5G
Acide indole-5-carboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide indole-5-carboxylique
Formule: C₉H₇NO₂
Point de fusion: 211…213 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005678
Numéro CAS: 1670-81-1
EINECS: 216-799-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ecd479462ebead7502e0a9b4731b51403c7d552&vid=2ecd479462ebead7502e0a9b4731b51403c7d552&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 209.0 to 214.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité