(±)-5-Méthyl-2-hexanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1666-25G M1666-5G
TCIAM1666-25GEA 66 EUR InStock
TCIAM1666-25G TCIAM1666-5G
(±)-5-Méthyl-2-hexanol ≥98.0% (par GC)
(±)-5-Méthyl-2-hexanol
Formule: C₇H₁₆O
MW: 116,2 g/mol
Point d'ébullition: 151 °C (1013 hPa)
Densité: 0,8185 g/cm³ (17.5 °C)
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00004558
Numéro CAS: 627-59-8
EINECS: 211-004-9
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3901bbc5a59f41afe1fc1a00a0b35fd2ac4d6585&vid=3901bbc5a59f41afe1fc1a00a0b35fd2ac4d6585&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité