Acide 5-méthylhexanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Methylhexanoic acid, 5-Methylhexanoicacid
M1142-25ML M1142-5ML
TCIAM1142-25MLEA 162 EUR InStock
TCIAM1142-25ML TCIAM1142-5ML
Acide 5-méthylhexanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 5-méthylhexanoïque
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 216°C
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00036494
Numéro CAS: 628-46-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fa06ab01dcdf7eab42aad63e6609a48714e549e&vid=2fa06ab01dcdf7eab42aad63e6609a48714e549e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité