5-Méthylindole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0348-1G M0348-5G
TCIAM0348-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAM0348-1G TCIAM0348-5G
5-Méthylindole ≥99.0% (par GC)
5-Méthylindole
Formule: C₉H₉N
Point d'ébullition: 100°C
Point de fusion: 60 °C
Densité: 1,0202 g/cm³ (78.3 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005680
Numéro CAS: 614-96-0
EINECS: 210-400-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=766616918ca8191c9d7b6c9e5f2e7907961a4cc1&vid=766616918ca8191c9d7b6c9e5f2e7907961a4cc1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité