Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 5-phénylvalérique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Phenylpentanoic acid, 5-Phenylvaleric Acid

P1284-25G P1284-5G
TCIAP1284-25GEA 102 EUR InStock
TCIAP1284-25G TCIAP1284-5G
Acide 5-phénylvalérique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 5-phénylvalérique


Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 164°C
Point de fusion: 58…59 °C
Densité: 1,0487 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00004416
Numéro CAS: 2270-20-4
EINECS: 218-872-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f072246b7f9ee8b38d229bd880c59775437b3d7&vid=3f072246b7f9ee8b38d229bd880c59775437b3d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité