6-Amino-1-hexanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1027-25G A1027-5G
TCIAA1027-25GEA 149 EUR InStock
TCIAA1027-25G TCIAA1027-5G
6-Amino-1-hexanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
6-Amino-1-hexanol
Formule: C₆H₁₅NO
Point d'ébullition: 225°C
Point de fusion: 53…55 °C
Numéro MDL: MFCD00008241
Numéro CAS: 4048-33-3
EINECS: 223-748-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cac594bdc29c3d113ecc2c51eac03a6b3bee19d&vid=1cac594bdc29c3d113ecc2c51eac03a6b3bee19d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 54.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité