Acide 6-aminocaproïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Acide 6-aminohexanoïqueH-Eahx-OH
TCIAA0312-500GEA 337 EUR InStock
TCIAA0312-500G TCIAA0312-25G
Acide 6-aminocaproïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 6-aminocaproïque
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Point de fusion: 204°C
Numéro MDL: MFCD00008238
Numéro CAS: 60-32-2
Merck Index: 14,00432
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/44/28927744.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité