Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Aminoindole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAA2067-1GEA 120 EUR InStock
TCIAA2067-1G
6-Aminoindole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Aminoindole


Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 166°C
Point de fusion: 65…66 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093959
Numéro CAS: 5318-27-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/10/28930210.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité