6-Bromo-1-hexanol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1822-25G B1822-5G
TCIAB1822-25GEA 104 EUR InStock
TCIAB1822-25G TCIAB1822-5G
6-Bromo-1-hexanol ≥95.0% (par GC)
6-Bromo-1-hexanol
Formule: BrH₂C(CH₂)₄CH₂OH
Point d'ébullition: 114°C
Densité: 1,3838 g/cm³ (24 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002983
Numéro CAS: 4286-55-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91105080a1df94281774d72ca2656e496ebd9e54&vid=91105080a1df94281774d72ca2656e496ebd9e54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité