6-Bromoindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1794-1G B1794-5G
TCIAB1794-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAB1794-1G TCIAB1794-5G
6-Bromoindole ≥98.0% (par GC)
6-Bromoindole
Formule: C₈H₆BrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00238550
Numéro CAS: 52415-29-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a882c056c2c40f66c487ce37fa8d9182f29ca58&vid=2a882c056c2c40f66c487ce37fa8d9182f29ca58&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 96.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité