6-Chloroindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1249-1G C1249-5G C1249-25G
TCIAC1249-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAC1249-1G TCIAC1249-5G TCIAC1249-25G
6-Chloroindole ≥98.0% (par GC)
6-Chloroindole
Formule: C₈H₆ClN
Point de fusion: 90 °C
Numéro MDL: MFCD00005681
Numéro CAS: 17422-33-2
EINECS: 241-449-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a915814fcba38cbc6619cef8d9764aad29ba8738&vid=a915814fcba38cbc6619cef8d9764aad29ba8738&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 90.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité