Indole-6-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 6-Cyano-1H-indole6-Cyanoindole1H-Indole-6-carbonitrile
TCIAC2084-25GEA 465 EUR InStock
TCIAC2084-25G TCIAC2084-5G
Indole-6-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
Indole-6-carbonitrile
Formule: C₉H₆N₂
MW: 142,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016732
Numéro CAS: 15861-36-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/43/28939143.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité