6-Fluoroindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0352-1G F0352-5G
TCIAF0352-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAF0352-1G TCIAF0352-5G
6-Fluoroindole ≥98.0% (par GC)
6-Fluoroindole
Formule: C₈H₆FN
Point de fusion: 72…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056933
Numéro CAS: 399-51-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0b850497a8b0b05595de2e476058d2e696d0714&vid=c0b850497a8b0b05595de2e476058d2e696d0714&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité