5-Hexène-1-ol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0653-10ML H0653-25ML H0653-250ML
TCIAH0653-10MLEA 30.8 EUR InStock
TCIAH0653-10ML TCIAH0653-25ML TCIAH0653-250ML
5-Hexène-1-ol ≥97.0% (par GC)
5-Hexène-1-ol
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 47°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002981
Numéro CAS: 821-41-0
EINECS: 212-477-4
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9de355d30db7aa1f4d55e2b0090d652420f2fb21&vid=9de355d30db7aa1f4d55e2b0090d652420f2fb21&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité