Acide indole-6-carboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1H-Indole-6-carboxylic acid
I0663-1G I0663-5G
TCIAI0663-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAI0663-1G TCIAI0663-5G
Acide indole-6-carboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide indole-6-carboxylique
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Point de fusion: 257°C
Numéro MDL: MFCD00210441
Numéro CAS: 1670-82-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76a69f9505b7b1a4da88f64de9bddea0c65a913f&vid=76a69f9505b7b1a4da88f64de9bddea0c65a913f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité