6-Méthylindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1430-1G M1430-5G
TCIAM1430-1GEA 80.3 EUR InStock
TCIAM1430-1G TCIAM1430-5G
6-Méthylindole ≥98.0% (par GC)
6-Méthylindole
Formule: C₉H₉N
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30…31 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005682
Numéro CAS: 3420-02-8
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=714f7a434d524f0e4886f35de7dfa70645049f61&vid=714f7a434d524f0e4886f35de7dfa70645049f61&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point gt. 25.0 to 29.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité