7-Bromoindole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2873-1G B2873-5G
TCIAB2873-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAB2873-1G TCIAB2873-5G
7-Bromoindole ≥97.0% (par GC)
7-Bromoindole
Formule: C₈H₆BrN
Numéro MDL: MFCD00799492
Numéro CAS: 51417-51-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=abcc7de6b5a98ea1b21d44bd411462be30b154c2&vid=abcc7de6b5a98ea1b21d44bd411462be30b154c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité