7-Chloroindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2436-1G C2436-5G
TCIAC2436-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAC2436-1G TCIAC2436-5G
7-Chloroindole ≥98.0% (par GC)
7-Chloroindole
Formule: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321301
Numéro CAS: 53924-05-3
EINECS: 258-865-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35220f55ec4bcb32cb4dcdcbce9985c52fd95061&vid=35220f55ec4bcb32cb4dcdcbce9985c52fd95061&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité