Acide indole-7-carboxylique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1H-Indole-7-carboxylic acid
I0606-1G I0606-5G
TCIAI0606-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAI0606-1G TCIAI0606-5G
Acide indole-7-carboxylique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide indole-7-carboxylique
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00210442
Numéro CAS: 1670-83-3
EINECS: 216-801-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35c6086d3bc54a4975681f4642f37e5ee950baeb&vid=35c6086d3bc54a4975681f4642f37e5ee950baeb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 203.0 to 207.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité